Learn More
Tapa articulada de vidrio de borosilicato Quickfit™ para matraz de cuello ancho Quickfit™
Fabricada con vidrio de borosilicato. La tapa articulada de vidrio de borosilicato Quickfit™ incluye juntas de brida plana esmeriladas con precisión. Se adapta a recipientes de cultivo y matraces de reacción de cuello ancho Quickfit™. Cada tapa con una o más tomas para aceptar otros componentes Quickfit™.
Marca: Quickfit MAF2/2
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato. La tapa articulada de vidrio de borosilicato Quickfit™ se compone de juntas de brida plana esmeriladas con precisión. Se adapta a recipientes de cultivo y matraces de reacción de cuello ancho Quickfit™. Cada tapa incluye uno o más conectores para aceptar otros componentes Quickfit™.
- Con juntas de brida plana esmeriladas con precisión
- Se adapta a recipientes de cultivo y matraces de reacción de cuello ancho Quickfit™
- Cada tapa con uno o más conectores para aceptar otros componentes Quickfit™
Especificaciones
0°, 10° y 2 × 5°, conectores laterales: 19/26, conector central vertical: 19/26 | |
Matraces de cuello ancho | |
Tapa de brida |
Vidrio de borosilicato | |
Conectores para su uso con otros componentes Quickfit™ | |
100 mm |