Learn More
Quickfit™ Tapa articulada de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. 11362025
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
0°, 10° y 2 × 5°, conectores laterales: 19/26, conector central vertical: 19/26
0°, 10°, conectores laterales: 19/26, 5°, conectores laterales: 24/29, conector central vertical: 19/26
0°, 2 × 10°, conectores laterales: 19/26, conector central vertical: 34/35
0°, 5°, 10°, conector lateral: 14/23, 15°, conectores laterales: 29/32, conector central vertical: 29/32
0°, 5°, 10°, conectores laterales: 19/26, 15°, conectores laterales: 34/35, conector central vertical: 19/26
0°, 5°, 10°, conectores laterales: 19/26, 15°, conectores laterales: 34/35, conector central vertical: 24/29
0°, conector lateral: 14/23; 5°, 10°, 15°, conectores laterales: 19/26, conector central vertical: 19/26
Conector central vertical: 29/32
Conector central vertical: 34/35
Conectores laterales de 0°, 5° y 10°:14/23, conector lateral de 15°:29/32, conector central vertical:19/26
Tamaño del tapón:
75 mm
100 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
11362025 0°, 5°, 10°, conectores laterales: 19/26, 15°, conectores laterales: 34/35, conector central vertical: 19/26 100 mm cada uno
11342025 0°, 10° y 2 × 5°, conectores laterales: 19/26, conector central vertical: 19/26 100 mm cada uno
11352025 0°, 10°, conectores laterales: 19/26, 5°, conectores laterales: 24/29, conector central vertical: 19/26 100 mm cada uno
11372025 0°, 5°, 10°, conectores laterales: 19/26, 15°, conectores laterales: 34/35, conector central vertical: 24/29 100 mm 1 PCS
11301875 Conector central vertical: 29/32 100 mm 1 PCS
10714537 0°, 5°, 10°, conector lateral: 14/23, 15°, conectores laterales: 29/32, conector central vertical: 29/32 100 mm 1 PCS
11311875 Conector central vertical: 34/35 100 mm cada uno
10064184 0°, conector lateral: 14/23; 5°, 10°, 15°, conectores laterales: 19/26, conector central vertical: 19/26 75 mm 1 PCS
11321875 Conector central vertical: 34/35 75 mm cada uno
15557920 Conectores laterales de 0°, 5° y 10°:14/23, conector lateral de 15°:29/32, conector central vertical:19/26 100 mm paquete de 5
15567920 0°, 2 × 10°, conectores laterales: 19/26, conector central vertical: 34/35 100 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11362025 Supplier Quickfit™ Supplier No. MAF2/52
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.85€
    147.29€ / paquete de 1
    Ahorro 38.56€
    20% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricados con vidrio de borosilicato. Quickfit™ La tapa con brida de vidrio de borosilicato incluye juntas de brida planas rectificadas con precisión. Se adapta Quickfit™ Matraces de reacción de cuello ancho y recipientes de cultivo. Cada tapa tiene uno o más enchufes para aceptar otros Quickfit™ componentes.
Fabricados con vidrio de borosilicato. La tapa articulada de vidrio de borosilicato Quickfit™ se compone de juntas de brida plana esmeriladas con precisión. Se adapta a recipientes de cultivo y matraces de reacción de cuello ancho Quickfit™. Cada tapa incluye uno o más conectores para aceptar otros componentes Quickfit™.
  • Con juntas de brida plana esmeriladas con precisión
  • Se adapta a recipientes de cultivo y matraces de reacción de cuello ancho Quickfit™
  • Cada tapa con uno o más conectores para aceptar otros componentes Quickfit™
Specifications
Descripción 0°, 5°, 10°, conectores laterales: 19/26, 15°, conectores laterales: 34/35, conector central vertical: 19/26
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Matraces de cuello ancho
Incluye Conectores para su uso con otros componentes Quickfit™
Tipo de producto Tapa de brida
Tamaño del tapón 100 mm