Learn More
Quickfit™ Columna de fraccionamiento Dufton de vidrio de borosilicato
Columna de fraccionamiento eficiente diseñada con una espiral de vidrio Dufton ajustada con precisión. La columna de fraccionamiento Dufton de vidrio de borosilicato QuickFit™ puede desmontarse para su limpieza.
Marca:  Quickfit™ FC2/23
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15517820
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Glass column with accurately fitted Dufton glass spiral
  • Good efficiency - liquid spiralling down column meets ascending vapour
  • Spiral can be removed for cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
300mm
Dufton Fractionating Column
Vidrio de borosilicato
ISO 3585
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Quickfit™ Columna de fraccionamiento Dufton de vidrio de borosilicato > Length: 435mm