Learn More
Quickfit™ Columna de fraccionamiento Dufton de vidrio de borosilicato
Click to view available options
Longitud (métrico):
270 mm
290 mm
300 mm
425 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
- Columna de vidrio con espiral de vidrio Dufton ajustada con precisión
- Buena eficiencia - el líquido que se mueve en espiral hacia abajo en la columna se encuentra con vapor ascendente
- La espiral se puede retirar para facilitar la limpieza
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 270 mm |
| Tipo | Columna de fraccionamiento Dufton |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3585 |