Learn More
Condensador Davies de superficie doble de vidrio borosilicatado Quickfit™
El condensador Davies de superficie doble de vidrio de borosilicato Quickfit™ es altamente eficiente, con una gran superficie de refrigeración interior que evita la vibración con el uso del efecto deflector, mientras que la superficie de refrigeración exterior evita el deslizamiento con líquidos de punto de ebullición bajo. Incluye conectores de rosca de plástico desmontables para una fijación de tubos fácil y segura.
Marca:  Quickfit CX5/23/SC
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15567780
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Fabricadas en vidrio de borosilicato Pyrex™. El condensador Davies de doble superficie de vidrio de borosilicato QuickFit™ es altamente eficiente con una gran superficie de enfriamiento. La superficie de refrigeración interior evita la vibración con el uso del efecto deflector, mientras que la superficie de refrigeración exterior evita el deslizamiento con líquidos de punto de ebullición bajo.Incluye conectores de rosca de plástico desmontables para una fijación de tubos fácil y segura.
  • Condensador de alta eficiencia con gran superficie de refrigeración
  • La superficie de refrigeración interior produce un efecto de «deflector»
  • La superficie de refrigeración exterior evita el «deslizamiento» con líquidos de punto de ebullición bajo
  • Con conectores de rosca de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Superficie x 102m2: 3,0
350 mm
Vidrio de borosilicato
205 mm
24/29
Condensador Davies
Documentos
Product Information
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Condensador Davies de superficie doble de vidrio borosilicatado Quickfit™ > Cone Size: 24/29; Length: 350mm; Effective Length: 205mm