Learn More
Condensador Davies de superficie doble de vidrio borosilicatado Quickfit™
Código de producto. p-8002633
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Longitud de la chaqueta (métrico):
160 mm
205 mm
Longitud (métrico):
275 mm
295 mm
300 mm
340 mm
345 mm
350 mm
360 mm
365 mm
Descripción:
Superficie x 102m2: 1,7
Superficie x 102m2: 2,3
Superficie x 102m2: 3,0
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 11301865
Marca: Quickfit C5/12/SC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El condensador Davies de superficie doble de vidrio de borosilicato Quickfit™ es altamente eficiente, con una gran superficie de refrigeración interior que evita la vibración con el uso del efecto deflector, mientras que la superficie de refrigeración exterior evita el deslizamiento con líquidos de punto de ebullición bajo. Incluye conectores de rosca de plástico desmontables para una fijación de tubos fácil y segura.
Fabricadas en vidrio de borosilicato Pyrex™. El condensador Davies de doble superficie de vidrio de borosilicato QuickFit™ es altamente eficiente con una gran superficie de enfriamiento. La superficie de refrigeración interior evita la vibración con el uso del efecto deflector, mientras que la superficie de refrigeración exterior evita el deslizamiento con líquidos de punto de ebullición bajo.Incluye conectores de rosca de plástico desmontables para una fijación de tubos fácil y segura.
  • Condensador de alta eficiencia con gran superficie de refrigeración
  • La superficie de refrigeración interior produce un efecto de «deflector»
  • La superficie de refrigeración exterior evita el «deslizamiento» con líquidos de punto de ebullición bajo
  • Con conectores de rosca de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Superficie x 102m2: 1,7
Longitud de la chaqueta (métrico) 160 mm
Longitud (métrico) 295 mm
N.º de junta cónica estándar 19/26
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Condensador Davies