Learn More
Hellma™ Celdas de flujo UV lejano de cuarzo
1040.00€ - 1377.00€
Código de producto | Marca | Trayectoria óptica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Trayectoria óptica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11774296
|
Hellma™
170700-0.1-40 |
0,1mm |
1040.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12343700
|
Hellma™
170-700-2-40 |
2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11726254
|
Hellma™
170-700-1-40 |
1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Cubeta de circulación Cuarzo Suprasil QS• Trayecto óptico de 0,1 a 10mm
• Volumen de 6,2 l a 1500 l
• Cuba para uso con bomba periestáltica mono y bidireccional
• Cubas con conexiones lisas para tubo int. 3,5mm
• Altura del haz óptico Z = 8,5 o 15mm
• Se adapta en todas las portacubetas estandares
• Trayecto óptico de 0,1 a 10mm.
Especificaciones
Celda de flujo UV lejano | |
Cuarzo |