Learn More
Hellma™ Celdas de flujo UV lejano de cuarzo
Marca: Hellma™ 170-700-1-40
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cubeta de circulación Cuarzo Suprasil QS• Trayecto óptico de 0,1 a 10mm
• Volumen de 6,2 l a 1500 l
• Cuba para uso con bomba periestáltica mono y bidireccional
• Cubas con conexiones lisas para tubo int. 3,5mm
• Altura del haz óptico Z = 8,5 o 15mm
• Se adapta en todas las portacubetas estandares
• Trayecto óptico de 0,1 a 10mm.
Especificaciones
Celda de flujo UV lejano | |
Cuarzo | |
1 mm |
Título del producto
Hellma™ Celdas de flujo UV lejano de cuarzo > Trayectoria de luz: 1mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido