Learn More
Hellma™ Celdas de flujo UV lejano de cuarzo
Click to view available options
Trayectoria óptica:
0,1mm
1 mm
2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Descripción
Cubeta de circulación Cuarzo Suprasil QS
• Trayecto óptico de 0,1 a 10mm
• Volumen de 6,2 l a 1500 l
• Cuba para uso con bomba periestáltica mono y bidireccional
• Cubas con conexiones lisas para tubo int. 3,5mm
• Altura del haz óptico Z = 8,5 o 15mm
• Se adapta en todas las portacubetas estandares
• Trayecto óptico de 0,1 a 10mm.
• Trayecto óptico de 0,1 a 10mm
• Volumen de 6,2 l a 1500 l
• Cuba para uso con bomba periestáltica mono y bidireccional
• Cubas con conexiones lisas para tubo int. 3,5mm
• Altura del haz óptico Z = 8,5 o 15mm
• Se adapta en todas las portacubetas estandares
• Trayecto óptico de 0,1 a 10mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Celda de flujo UV lejano |
| Material | Cuarzo |
| Trayectoria óptica | 0,1mm |