Learn More
Macherey-Nagel™ Tiras reactivas semicuantitativas de cianuro Quantofix™
Prácticas: kits listos para utilizar, precalibrados y con todo el equipo y los reactivos necesarios
Marca:  Macherey-Nagel™ 91318
66.40 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10711811
  • 70.82€ / paquete de 100
Descripción
Convenient: ready to use kits, pre-calibrated, contain all necessary equipment and reagents
  • Rápidas: la mayoría de las pruebas se pueden realizar en un intervalo de 10 a 120 segundos
  • Prácticas: kits listos para utilizar, precalibrados y con todo el equipo y los reactivos necesarios
  • Precisas: tablas de colores ajustadas y comprobadas mediante el uso de soluciones estándar certificadas
  • Vida útil: 2. 5 años, almacenar por debajo de 30 °C
Especificaciones
Especificaciones
Blanco a Violeta
Determinación de cianuro
100/paq.
3 min
Tira
0, 1, 3, 10, 30 mg/l CN-
30 °C
Tiras de prueba semicualitativas
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Macherey-Nagel™ Tiras reactivas semicuantitativas de cianuro Quantofix™ > Indicador de color: Blanco a Violeta