Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de excitación y emisión de banda estrecha para fluorímetro Quantech™
Los filtros de banda estrecha para fluorímetro de filtros digital Thermo Scientific™ Quantech le permiten elegir los mejores rangos de longitud de onda de excitación y emisión para sus experimentos de fluorescencia.
318.24€ - 1106.70€
Especificaciones
Tipo | Filtro de banda estrecha |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Quantech |
Código de producto | Marca | Longitud de onda | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud de onda | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11721111
|
Thermo Scientific™
LE1095X1 |
254 nm | N/A | ||||||
11731111
|
Thermo Scientific™
LE1095X10 |
440 nm | N/A | ||||||
11741111
|
Thermo Scientific™
LE1095X11 |
450 nm | N/A | ||||||
11751111
|
Thermo Scientific™
LE1095X12 |
460 nm | N/A | ||||||
11651359
|
Thermo Scientific™
LE1095X13 |
490 nm | N/A | ||||||
11761111
|
Thermo Scientific™
LE1095X14 |
520 nm | N/A | ||||||
11771111
|
Thermo Scientific™
LE1095X15 |
540 nm | N/A | ||||||
11781111
|
Thermo Scientific™
LE1095X16 |
590 nm | N/A | ||||||
11791111
|
Thermo Scientific™
LE1095X17 |
680 nm | N/A | ||||||
11701121
|
Thermo Scientific™
LE1095X3 |
297 nm | N/A | ||||||
11711121
|
Thermo Scientific™
LE1095X30 |
360 nm | N/A | ||||||
10324110
|
Thermo Scientific™
LE1095X35 |
577 nm | N/A | ||||||
10739978
|
Thermo Scientific™
LE1095X4 |
313 nm | N/A | ||||||
11771121
|
Thermo Scientific™
LE1095X6 |
365 nm | N/A | ||||||
11781121
|
Thermo Scientific™
LE1095X7 |
390 nm | N/A | ||||||
11791121
|
Thermo Scientific™
LE1095X8 |
405 nm | N/A | ||||||
11701131
|
Thermo Scientific™
LE1095X9 |
420 nm | N/A | ||||||
Descripción
Los filtros de banda estrecha para fluorímetro de filtros digital Thermo Scientific™ Quantech le permiten elegir los mejores rangos de longitud de onda de excitación y emisión para sus experimentos de fluorescencia. Los filtros de banda estrecha permiten el paso de un rango limitado de luz a través del filtro, ofreciéndole la selectividad que necesita para garantizar la precisión de sus ensayos de fluorescencia.
Los filtros de banda estrecha se pueden utilizar para excitar la fluorescencia o para medir un margen muy pequeño de emisión de fluorescencia. Para seleccionar el filtro adecuado para cada ensayo, siga estas pautas:- El filtro de excitación de banda estrecha y el filtro de emisión de corte no se deben superponer.
- Una parte del espectro de excitación (absorción) de fluorescencia junto a la cresta entra en el rango de longitudes de onda transmitido por el filtro de excitación de banda estrecha.
Especificaciones
Filtro de banda estrecha | |
Quantech |