Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de excitación y emisión de banda estrecha para fluorímetro Quantech™
Código de producto. 11721111 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud de onda:
254 nm
297 nm
313 nm
360 nm
365 nm
390 nm
405 nm
420 nm
440 nm
450 nm
460 nm
490 nm
520 nm
540 nm
577 nm
590 nm
680 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de onda unitSize
11721111 254 nm cada uno
11731111 440 nm cada uno
11741111 450 nm cada uno
11751111 460 nm cada uno
11651359 490 nm cada uno
11761111 520 nm cada uno
11771111 540 nm cada uno
11781111 590 nm cada uno
11791111 680 nm cada uno
11701121 297 nm cada uno
11711121 360 nm cada uno
10324110 577 nm cada uno
10739978 313 nm cada uno
11771121 365 nm cada uno
11781121 390 nm cada uno
11791121 405 nm cada uno
11701131 420 nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 11721111 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor LE1095X1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los filtros de banda estrecha para fluorímetro de filtros digital Thermo Scientific™ Quantech le permiten elegir los mejores rangos de longitud de onda de excitación y emisión para sus experimentos de fluorescencia.
Los filtros de banda estrecha para fluorímetro de filtros digital Thermo Scientific™ Quantech le permiten elegir los mejores rangos de longitud de onda de excitación y emisión para sus experimentos de fluorescencia. Los filtros de banda estrecha permiten el paso de un rango limitado de luz a través del filtro, ofreciéndole la selectividad que necesita para garantizar la precisión de sus ensayos de fluorescencia.
Los filtros de banda estrecha se pueden utilizar para excitar la fluorescencia o para medir un margen muy pequeño de emisión de fluorescencia. Para seleccionar el filtro adecuado para cada ensayo, siga estas pautas:
  • El filtro de excitación de banda estrecha y el filtro de emisión de corte no se deben superponer.
  • Una parte del espectro de excitación (absorción) de fluorescencia junto a la cresta entra en el rango de longitudes de onda transmitido por el filtro de excitación de banda estrecha.
Para obtener la medición de fluorescencia más sensible, seleccione un filtro de emisión que no se superponga al filtro de excitación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Filtro de banda estrecha
Longitud de onda 254 nm
Para utilizar con (equipo) Quantech