Learn More
BINDER™ Documentos de cualificación de IQ/OQ/PQ
Qualification documents - IQ/OQ/PQ documents – supporting documents for validation performed by customers, according to customer requirements, PQ section added to qualification folder IQ/OQ; parameters: temperature, CO2, O2 – or pressure, depending on unit.
Marca: BINDER™ 7007-0006
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Parámetros en función de la unidad
- Disponible como copia impresa en carpeta o documento PDF
Especificaciones
Cámaras BINDER series KBF, KBF-S, KMF, MKF, MKFT | |
Bajo pedido | |
Documentos de apoyo para la validación realizada por los clientes |
Documentos de cualificación: copia impresa en carpeta; documentos en formato PDF IQ/OQ/PQ; documentos de soporte para la validación realizada por los clientes, según los requisitos del cliente, sección de PQ añadida a la carpeta de cualificación IQ/OQ; parámetros: valores de temperatura y humedad | |
Copia impresa dentro de la carpeta |
Título del producto
BINDER™ Documentos de cualificación de IQ/OQ/PQ > IQ/OQ/PQ; versión: copia impresa dentro de la carpeta; parámetros: valores de temperatura y humedad
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido