Learn More
Hellma™ Macroceldas de absorción de alta precisión QS Quarz Suprasil con tapón de PTFE
273.00€ - 474.00€
Especificaciones
Tipo | Macroceldas de absorción |
---|---|
Material | Quartz Suprasil |
Material del cierre | PTFE |
Anchura (métrico) interior | 9.5mm |
Wavelength Range | 200 to 2500 nm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11747273
|
Hellma™
110-20-40 |
7000 μl | ||||||||
10475031
|
Hellma™
110-1-40 |
350 μl |
273.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Cubeta de alta precisión• Volumen de 0,35 a 35mL
• Cuarzo suprasil QS o vidrio óptico especial OS
• Cubeta de cuarzo Suprasil QS
• Alta resistencia química
• Cubeta de alta precisión con tapón de PTFE
• Cubeta de cuarzo QS
Especificaciones
Macroceldas de absorción | |
PTFE | |
200 to 2500 nm | |
Photometric and Colorimetric Measurements |
Quartz Suprasil | |
9.5mm | |
12.5 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Hellma™ Macroceldas de absorción de alta precisión QS Quarz Suprasil con tapón de PTFE