Learn More
Hellma™ Macroceldas de absorción de alta precisión QS Quarz Suprasil con tapón de PTFE
Código de producto. 11747273
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 μl
7000 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11747273 7000 μl paquete de 2
10475031 350 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11747273 Proveedor Hellma™ N.º de proveedor 1102040
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cubeta de alta precisión
• Volumen de 0,35 a 35mL
• Cuarzo suprasil QS o vidrio óptico especial OS
• Cubeta de cuarzo Suprasil QS
• Alta resistencia química
• Cubeta de alta precisión con tapón de PTFE
• Cuarzo QS
Especificaciones
Tipo Macroceldas de absorción
Capacidad (métrico) 7000 μl
Material Quartz Suprasil
Material del cierre PTFE
Anchura (métrico) interior 9.5mm
Trayectoria óptica 20 mm
Wavelength Range 200 to 2500 nm
Altura (métrico) 46 mm
Anchura (métrico) 12.5 mm
Para utilizar con (aplicación) Photometric and Colorimetric Measurements