Learn More
Thermo Scientific Chemicals Violeta de pirocatecol, puro, grado indicador
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pyrocatechol Violet |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, 2-methoxyethanol |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Lambda máx | 441 to 449nm (in methanol) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.36 |
Grado | Pure |
Envase | Frasco de vidrio |
Extinción específica | 375 (at lambda max, methanol) min. |
Idoneidad | for complexometric det. of metal oxides: passes |
Color | Marrón o verde |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
A0474014 | Certificado de análisis | 18/07/2025 | 146540250,146540050 |
A0471806 | Certificado de análisis | 17/05/2025 | 146540250,146540050 |
A0468493 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 146540250,146540050 |
A0459200 | Certificado de análisis | 12/01/2024 | 146540250,146540050 |
A0458270 | Certificado de análisis | 14/12/2023 | 146540250,146540050 |