Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cristal violeta
Código de producto. 11435027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435027 25 g 25 g
11445027 100 g 100 g
11455027 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11435027 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur B21932.14
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 548-62-9 | C25H30ClN3 | 407.986 g/mol
Crystal Violet is used as an acid-base indicator, alcohol denaturant, biological stain, textile dye, and an indicator for copper salts. It is a component of gram staining in microorganisms and cell lines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cristal violeta se utiliza como indicador ácido-base, desnaturalizador de alcohol, tinción biológica, tinte textil, y como indicador de sales de cobre. Es un componente de la tinción de Gram en microorganismos y líneas celulares.
Solubilidad
Miscible con agua y cloroformo. Parcialmente miscible con alcohol y glicerol.
Notas
Incompatible con ácidos, agentes oxidantes, metales alcalinos, agentes oxidantes fuertes, amoníaco, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes reductores y peróxidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 548-62-9
Fórmula molecular C25H30ClN3
Peso molecular (g/mol) 407.986
Número MDL MFCD00011750
Clave InChI ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Basic Violet 3; C.I. 42555
PubChem CID 11057
ChEBI CHEBI:41688
Nombre IUPAC [4-[bis[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-dimetilazanio; cloruro
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-]
Spécification
Nombre del producto químico o material Crystal Violet
Punto de fusión ∼215°C (decomposition)
Número UN UN3077
Beilstein 4077708
Índice Merck 14,4395
Información de solubilidad Miscible with water and chloroform. Partially miscible with alcohol and glycerol.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.99
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Crystal Violet
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Mention de danger
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Basic violet 1
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.