Learn More
Indicador violeta de pirocatecol, para titulación de metales, Honeywell™ Fluka™
Indicador para titulación de metales
86.21€ - 197.40€
CAS | 115-41-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C19H14O7S |
Peso molecular (g/mol) | 386.37 |
Número MDL | MFCD00005868 |
Clave InChI | RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | Catechol violet |
PubChem CID | 66993 |
Nombre IUPAC | 4-[3-(3,4-dihidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]benceno-1,2-diol |
SMILES | OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15683830
|
Honeywell-Fluka
32672-1G |
1 g | Frasco de vidrio |
197.40€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15693830
|
Honeywell-Fluka
32672-5G |
5 g | Frasco de vidrio |
86.21€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
115-41-3 | |
386.37 | |
RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N | |
66993 | |
OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1 |
C19H14O7S | |
MFCD00005868 | |
Catechol violet | |
4-[3-(3,4-dihidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]benceno-1,2-diol |
Especificaciones
Pyrocatechol Violet | |
115-41-3 | |
MFCD00005868 | |
353938 | |
RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N | |
4-[3-(3,4-dihidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]benceno-1,2-diol | |
66993 | |
For metal titration | |
Polvo |
185°C | |
C19H14O7S | |
NONH for all modes of transport | |
Catechol violet | |
OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1 | |
386.37 | |
386.38g/mol | |
6.5 to 8 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 204-088-3
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Indicador violeta de pirocatecol, para titulación de metales, Honeywell™ Fluka™