Learn More
Indicador violeta de pirocatecol, para titulación de metales, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15683830 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15683830 1 g Frasco de vidrio 1 g
15693830 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15683830 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 326721G
Solicitar formato a granel o personalizado
Indicador para titulación de metales
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-41-3
Fórmula molecular C19H14O7S
Peso molecular (g/mol) 386.37
Número MDL MFCD00005868
Clave InChI RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Catechol violet
PubChem CID 66993
Nombre IUPAC 4-[3-(3,4-dihidroxifenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]benceno-1,2-diol
SMILES OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrocatechol Violet
Punto de fusión 185°C
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 353938
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.38g/mol
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad For metal titration
Intervalo de transición visual 6.5 to 8
Cantidad 1 g
Forma física Polvo