Learn More
Bureta de vidrio de borosilicato de clase AS Pyrex™ Labware para trabajos de certificación
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Fabricada con vidrio borosilicatado de calibre de precisión para ofrecer una alta precisión.La bureta de vidrio borosilicatado de clase AS Pyrex™ Labware para trabajos de certificación se prueba individualmente y se suministra con certificado que muestra el volumen exacto dispensado en tres puntos de la escala.Incluye llave de PTFE de 1,5 mm de calibre que no requiere lubricación.
- Conforme a ISO 385
- Probada individualmente y suministrada con certificado que muestra el volumen exacto dispensado en tres puntos de la escala
- El número de serie individual y el certificado proporcionan una trazabilidad completa conforme a la normativa nacional
- Cada bureta ofrece un tiempo de espera de +30 s antes de poder tomar la lectura final
- Fabricada con tubos de vidrio borosilicatado de calibre de precisión para ofrecer una alta precisión
- Llave de PTFE de 1,5 mm de calibre que no requiere lubricación.
- Graduaciones en esmalte blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Longitud (métrico) | 870 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,2 ml |
| Incluye | Llave de paso de PTFE |
| Báscula | Blanco |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ±0,1 ml |
| Tipo | Bureta |
| Class | Clase AS |
| Mostrar más |