Learn More
Pyrex™ Labware Clase AS Obras de bureta de vidrio de borosilicato certificadas
Código de producto. 12493471
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12493471 100 ml cada uno
12473471 25 ml cada uno
12463471 10 ml cada uno
12483471 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12493471 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3295/28ASWC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.81€
    66.70€ / paquete de 1
    Ahorro 11.11€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-04-2027
Fabricada con tubos de vidrio borosilicatado de precisión para una alta precisión. Pyrex™ Labware Clase AS La bureta de vidrio de borosilicato certificada Works se prueba individualmente y se suministra con un certificado que muestra el volumen exacto dispensado en tres puntos.
  • Cumple con ISO 385
  • Probada individualmente y suministrada con certificado que muestra el volumen exacto dispensado en tres puntos de la escala
  • El número de serie individual y el certificado proporcionan una trazabilidad completa conforme a la normativa nacional
  • Cada bureta tiene una + Tiempo de espera de 30 segundos antes de poder tomar la lectura final
  • Fabricada con tubos de vidrio borosilicatado de calibre de precisión para ofrecer una alta precisión
  • Llave de PTFE de 1,5 mm de calibre que no requiere lubricación.
  • Graduaciones de esmalte blanco
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Longitud (métrico) 870 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,2 ml
Incluye Llave de paso de PTFE
Báscula Blanco
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad ISO 385