Learn More
Bureta de vidrio borosilicatado de clase AS Pyrex™ Labware
Fabricada con tubos de calibre de precisión (vidrio de borosilicato) para una alta precisión y cumple con las normas ISO 385. La bureta de vidrio borosilicatado de clase AS Pyrex™ Labware incluye una llave de PTFE intercambiable sin grasa con calibre de 1,5 mm. Las graduaciones en esmalte blanco proporcionan una mayor visibilidad con soluciones oscuras.
57.75€ - 68.75€
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Báscula Blanco
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo Bureta
Class Clase AS
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11327964
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3295/18AS
100 ml
59.45€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Añadir a la cesta
11397954
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3295/12AS
10 ml
68.75€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11307964
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3295/14AS
25 ml
57.75€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11317964
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
3295/16AS
50 ml
60.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricada con tubos de calibre de precisión (vidrio de borosilicato) para una alta precisión y cumple con las normas ISO 385. La bureta de vidrio borosilicatado de clase AS Pyrex™ Labware incluye una llave de PTFE intercambiable sin grasa con calibre de 1,5 mm. Las graduaciones en esmalte blanco proporcionan una mayor visibilidad con soluciones oscuras.
  • Cumple con ISO 385
  • Fabricada con tubos de calibre de precisión (vidrio de borosilicato) para una alta exactitud
  • Cada bureta tiene un tiempo de espera de + 30 s antes de poder tomar la lectura final
  • Graduaciones en esmalte blanco para una mayor visibilidad con soluciones oscuras
  • Llave de PTFE intercambiable sin grasa con 1.5 mm de calibre
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Clase AS
Blanco
Bureta
ISO 385
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Bureta de vidrio borosilicatado de clase AS Pyrex™ Labware