Learn More
Bureta de vidrio borosilicatado de clase AS Pyrex™ Labware
Código de producto. 11327964
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11327964 100 ml cada uno
11397954 10 ml 1 PCS
11307964 25 ml 1 PCS
11317964 50 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11327964 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3295/18AS
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con tubos de calibre de precisión (vidrio de borosilicato) para una alta precisión y cumple con las normas ISO 385. La bureta de vidrio borosilicatado de clase AS Pyrex™ Labware incluye una llave de PTFE intercambiable sin grasa con calibre de 1,5 mm. Las graduaciones en esmalte blanco proporcionan una mayor visibilidad con soluciones oscuras.
Fabricada con tubos de calibre de precisión (vidrio de borosilicato) para una alta precisión y cumple con las normas ISO 385. La bureta de vidrio borosilicatado de clase AS Pyrex™ Labware incluye una llave de PTFE intercambiable sin grasa con calibre de 1,5 mm. Las graduaciones en esmalte blanco proporcionan una mayor visibilidad con soluciones oscuras.
  • Conforme a ISO 385
  • Fabricada con tubos de calibre de precisión (vidrio borosilicatado) para ofrecer una alta precisión
  • Cada bureta ofrece un tiempo de espera de +30 s antes de poder tomar la lectura final
  • Las graduaciones en esmalte blanco proporcionan una mayor visibilidad con soluciones oscuras
  • Llave de PTFE intercambiable sin grasa con calibre de 1,5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Longitud (métrico) 870 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,02 ml
Incluye Llave de paso clave de PTFE
Báscula Blanco
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad ISO 385