Learn More
Corning™ Tapón de rosca de polipropileno con sello hermético PYREX™ GL45
Tapones reutilizables no estériles
108.35€ - 123.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Matraces de Erlenmeyer graduados y frascos para medios |
---|---|
Tipo de producto | Tapón |
Tamaño de rosca | GL 45 |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Material del cierre | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material del cierre | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11941831
|
Corning™
1395-45LTC |
Polipropileno | Naranja |
123.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
17223484
|
Corning™
1395-45HTC |
PBT | Rojo |
108.35€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 02-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Tapones reutilizables no estériles
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
Especificaciones
Matraces de Erlenmeyer graduados y frascos para medios | |
GL 45 | |
No |
Tapón | |
Autoclavable | |
No estéril |