Learn More
Corning™ PYREX™ Tapón de rosca GL45 con precinto de seguridad
Código de producto. 17223484 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material del cierre:
PBT
Polipropileno
Color del tapón:
Naranja
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material del cierre Color del tapón Tamaño de la unidad
17223484 PBT Rojo paquete de 10
11941831 Polipropileno Naranja paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17223484 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 139545HTC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    109.75€ / paquete de 10
    Ahorro 8.25€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-03-2027
Tapones reutilizables no estériles
Estos son varios tamaños y tipos de tapones de rosca para usar con los frascos de almacenamiento.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Rojo
Material del cierre PBT
Color Rojo
Para utilizar con (equipo) Matraces de Erlenmeyer graduados y frascos para medios
N.º por caja 10/caja
N.° por paquete 10/paq.
Tipo de producto Tapón
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 356 °F
Intervalo de temperatura (métrico) Hasta 180 °C
Tamaño de rosca GL 45
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Alta temperatura