Learn More
Embudo graduado de vidrio de ecualización Pyrex™ con llave de PTFE
Para uso cuando es necesario añadir líquidos a sistemas en vacío.
Marca:  Pyrex 443533
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12995121
  • 145.00€ / cada uno
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Usar código promocional 24123 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Descripción
  • Cumple con ISO 4800 tipo 4
  • Con llave de PTFE intercambiable para un rendimiento sin grasa
  • Doble escala de graduación doble que indica el volumen de líquido contenido/liberado
  • Cono interior de vástago para facilitar el ajuste en conjuntos Quickfit™
  • Graduaciones en esmalte blanco
  • Se suministra con tapón de vidrio hueco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50 ml
Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato
Sí
Embudo de compensación de presión
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Embudo graduado de vidrio de ecualización Pyrex™ con llave de PTFE > Capacidad: 50 ml