Learn More
Embudo graduado de vidrio de ecualización Pyrex™ con llave de PTFE
Descripción
- Cumple con ISO 4800 tipo 4
- Con llave de PTFE intercambiable para un rendimiento sin grasa
- Doble escala de graduación doble que indica el volumen de líquido contenido/liberado
- Cono interior de vástago para facilitar el ajuste en conjuntos Quickfit™
- Graduaciones en esmalte blanco
- Se suministra con tapón de vidrio hueco
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | Vidrio Pyrex, Vidrio de borosilicato |
| Graduado | Sí |
| Tipo de producto | Embudo de compensación de presión |