Learn More
Tapón para matraces de cultivo Pyrex™
Para su uso con matraces de cultivo 1135, matraces Fernbach 1138/10 y matraces con deflector 1141.
77.20€ - 190.00€
Especificaciones
N.° por paquete | 10 |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Código de producto | Marca | Material del cierre | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material del cierre | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12524917
|
Pyrex
4540/38P |
Polipropileno |
77.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 24-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12687266
|
Pyrex
4550/38M |
Aluminio |
190.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Dos tipos de tapón: de aluminio anodizado y de polipropileno de dos posiciones
- Apto para la esterilización en autoclave
Especificaciones
10 | |
Autoclavable |