Learn More
PYREX™ Cierre del matraz de cultivo
Código de producto. 12687266
Cambiar vista
Click to view available options
Material del cierre:
Aluminio
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material del cierre Tamaño de la unidad
12687266 Aluminio paquete de 10
12524917 Polipropileno paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12687266 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 4550/38M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.10€
    125.61€ / paquete de 10
    Ahorro 23.49€
    15% Descuento
En stock
Para uso con matraces de cultivo 1135, matraces Fernbach 1138/10 y matraces con deflectores 1141.
  • Dos tipos de tapón: de aluminio anodizado y de polipropileno de dos posiciones
  • Apto para la esterilización en autoclave
Especificaciones
Material del cierre Aluminio
N.° por paquete 10
Esterilizables en autoclave Autoclavable