Learn More
Tapón para matraces de cultivo Pyrex™
Para su uso con matraces de cultivo 1135, matraces Fernbach 1138/10 y matraces con deflector 1141.
Marca:  Pyrex 4540/38P
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12524917
  • 77.20€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-10-2025
Descripción
  • Dos tipos de tapón: de aluminio anodizado y de polipropileno de dos posiciones
  • Apto para la esterilización en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
10
Autoclavable
Documentos
Product Information
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Tapón para matraces de cultivo Pyrex™ >