Learn More
Pyrex™ Class A Glass Cylinder with Polyethylene Stopper
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass.
Marca: Pyrex 3212/08
60.21 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cumple con ISO 4788.
- Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex resistente a los productos químicos
- Graduaciones en esmalte blanco para mejorar la visibilidad con soluciones de colores oscuros
- Se suministra con tapón de polietileno
- Sólido pie de vidrio hexagonal
Especificaciones
Hexagonal | |
Vidrio | |
Clase A | |
226 mm | |
19/26 |
Probeta graduada | |
ISO 4788 | |
50 ml | |
Tapón de polietileno | |
Polietileno |
Título del producto
Pyrex™ Class A Glass Cylinder with Polyethylene Stopper > Capacidad: 50 ml; graduaciones: 1mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido