Learn More
Frascos para medios de cultivo de laboratorio cuadrados de vidrio borosilicatado Pyrex™
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™. Los frascos para medios de cultivo de laboratorio cuadrados de vidrio de borosilicato Pyrex™ permiten un apilado más cercano en baños de agua o en estantes. Su forma cuadrada permite ahorrar hasta un 20 % de espacio en comparación con los frascos redondos. Cada frasco incluye un tapón de polipropileno y anillo de vertido. Para su uso a un máximo de 140 °C
153.00€ - 305.76€
Especificaciones
Incluye | Tapón y anillo de vertido |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Closure Included | Sí |
Boca | Ancha |
Forma | Cuadrada |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12053333
|
Pyrex
1520/04D |
100 ml | 32 mm |
153.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12063333
|
Pyrex
1520/06D |
250 ml | 45 mm |
163.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 07-04-2026
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11993779
|
Pyrex
1520/08D |
500 ml | 45 mm |
203.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 24-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12073333
|
Pyrex
1520/10D |
1000 ml | 45 mm |
305.76€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™.Los frascos para medios de cultivo de laboratorio cuadrados de vidrio de borosilicato Pyrex™ permiten un apilado más cercano en baños de agua o en estantes.Su forma cuadrada permite ahorrar hasta un 20 % de espacio en comparación con los frascos redondos.Cada frasco incluye un tapón de polipropileno y anillo de vertido.Para su uso a un máximo de 140 °C.
- La forma cuadrada permite un apilado más cercano en los baños de agua o en estantes
- Ahorro de espacio de hasta un 20 % en comparación con los frascos redondos
- Frasco con tapón de polipropileno y anillo de vertido
- Para el uso con un máximo de 140 °C
- Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
Especificaciones
Tapón y anillo de vertido | |
Sí | |
Cuadrada | |
Tapón |
Vidrio de borosilicato | |
Ancha | |
Polipropileno |