Learn More
Frascos para medios de cultivo de laboratorio cuadrados de vidrio borosilicatado Pyrex™
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™.Los frascos para medios de cultivo de laboratorio cuadrados de vidrio de borosilicato Pyrex™ permiten un apilado más cercano en baños de agua o en estantes.Su forma cuadrada permite ahorrar hasta un 20 % de espacio en comparación con los frascos redondos.Cada frasco incluye un tapón de polipropileno y anillo de vertido.Para su uso a un máximo de 140 °C.
- La forma cuadrada permite un apilado más cercano en los baños de agua o en estantes
- Ahorro de espacio de hasta un 20 % en comparación con los frascos redondos
- Frasco con tapón de polipropileno y anillo de vertido
- Para el uso con un máximo de 140 °C
- Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Incluye | Tapón y anillo de vertido |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 222 mm |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tamaño del tapón | 45 mm |
| Diámetro (métrico) | 94 mm |
| Tipo de tapón | Tapón |
| Mostrar más |