Learn More
Frascos para medios de cultivo de laboratorio cuadrados de vidrio borosilicatado Pyrex™
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™. Los frascos para medios de cultivo de laboratorio cuadrados de vidrio de borosilicato Pyrex™ permiten un apilado más cercano en baños de agua o en estantes. Su forma cuadrada permite ahorrar hasta un 20 % de espacio en comparación con los frascos redondos. Cada frasco incluye un tapón de polipropileno y anillo de vertido. Para su uso a un máximo de 140 °C
Marca: Pyrex 1520/06D
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™.Los frascos para medios de cultivo de laboratorio cuadrados de vidrio de borosilicato Pyrex™ permiten un apilado más cercano en baños de agua o en estantes.Su forma cuadrada permite ahorrar hasta un 20 % de espacio en comparación con los frascos redondos.Cada frasco incluye un tapón de polipropileno y anillo de vertido.Para su uso a un máximo de 140 °C.
- La forma cuadrada permite un apilado más cercano en los baños de agua o en estantes
- Ahorro de espacio de hasta un 20 % en comparación con los frascos redondos
- Frasco con tapón de polipropileno y anillo de vertido
- Para el uso con un máximo de 140 °C
- Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
Especificaciones
250 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Ancha | |
143 mm | |
45 mm | |
Tapón |
Tapón y anillo de vertido | |
Sí | |
Cuadrada | |
Polipropileno | |
64 mm |