Learn More
Frascos para medios de cultivo de laboratorio cuadrados de vidrio borosilicatado Pyrex™ Código de producto.: 12053333
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Frascos para medios de cultivo de laboratorio cuadrados de vidrio borosilicatado Pyrex™
Código de producto. 12053333
100 ml, 32 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
32 mm
45 mm
Código de producto. 12053333
Marca: Pyrex 1520/04D
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™. Los frascos para medios de cultivo de laboratorio cuadrados de vidrio de borosilicato Pyrex™ permiten un apilado más cercano en baños de agua o en estantes. Su forma cuadrada permite ahorrar hasta un 20 % de espacio en comparación con los frascos redondos. Cada frasco incluye un tapón de polipropileno y anillo de vertido. Para su uso a un máximo de 140 °C
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™.Los frascos para medios de cultivo de laboratorio cuadrados de vidrio de borosilicato Pyrex™ permiten un apilado más cercano en baños de agua o en estantes.Su forma cuadrada permite ahorrar hasta un 20 % de espacio en comparación con los frascos redondos.Cada frasco incluye un tapón de polipropileno y anillo de vertido.Para su uso a un máximo de 140 °C.
  • La forma cuadrada permite un apilado más cercano en los baños de agua o en estantes
  • Ahorro de espacio de hasta un 20 % en comparación con los frascos redondos
  • Frasco con tapón de polipropileno y anillo de vertido
  • Para el uso con un máximo de 140 °C
  • Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Incluye Tapón y anillo de vertido
Material Vidrio de borosilicato
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 109 mm
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 32 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Tapón
Título del producto
Frascos para medios de cultivo de laboratorio cuadrados de vidrio borosilicatado Pyrex™ >