Learn More
DWK Life Sciences Frasco con rosca, cuadrado, transparente, vidrio sodocálcico, boca estrecha, rosca DIN de forma alta
Código de producto. 12850924 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12850924 100 ml 10 PCS
11776918 250 ml paquete de 10
11706928 500 ml paquete de 10
11716928 1000 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12850924 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 238102456
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Frascos cuadrados de vidrio sodocálcico transparentes, boca estrecha.
Frascos de vidrio sodocálcico transparentes cuadrados (Tipo 3), boca estrecha y rosca DIN de forma alta.
  • Forma cuadrada para un envasado eficiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de muestras y reactivos; recogida de muestras; transporte y transporte
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 10/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 32
Diámetro (métrico) 49 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave