Learn More
Matraz de ebullición de fondo redondo con cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
10 l
20 l
Diámetro exterior (métrico):
50 mm
65 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Cumple con ISO 1773.
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ que ofrece una excelente resistencia a la corrosión química y los choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 1773 |
Capacidad (métrico) | 1000 ml |
Material | Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 200 mm |
Forma del fondo | Redondo |
Diámetro exterior (métrico) | 131 mm |
Tamaño del tapón | 35 |
Título del producto
Matraz de ebullición de fondo redondo con cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido