Learn More
Matraz de ebullición de fondo redondo con cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™
Resistente a la corrosión química y los choques térmicos
Marca: Pyrex 1100/38D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cumple con ISO 1773.
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ que ofrece una excelente resistencia a la corrosión química y los choques térmicos
Especificaciones
ISO 1773 | |
Vidrio de borosilicato | |
Redondo | |
62 |
20 l | |
515 mm | |
345 mm |
Título del producto
Matraz de ebullición de fondo redondo con cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™ > Capacidad: 20000mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido