Learn More
Matraz de ebullición de fondo redondo con cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. p-8002557
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
10 l
20 l
Diámetro exterior (métrico):
50 mm
65 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 10327899
Marca: Pyrex 1100/36D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistente a la corrosión química y los choques térmicos
  • Cumple con ISO 1773.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ que ofrece una excelente resistencia a la corrosión química y los choques térmicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1773
Capacidad (métrico) 10 l
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 420 mm
Forma del fondo Redondo
Diámetro exterior (métrico) 279 mm
Tamaño del tapón 53