Learn More
Matraz de ebullición de fondo redondo con cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™
Resistente a la corrosión química y los choques térmicos
Marca:  Pyrex 1100/32D
123.50 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10079139
  • 130.00€ / cada uno
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Usar código promocional 24123 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 17-12-2025
Descripción
  • Cumple con ISO 1773.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ que ofrece una excelente resistencia a la corrosión química y los choques térmicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 1773
Vidrio de borosilicato
Redondo
4 l
315 mm
207 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Matraz de ebullición de fondo redondo con cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™ > Capacidad: 4000 ml