Learn More
Matraz de ebullición de fondo plano de cuello estrecho de vidrio borosilicatado Pyrex™
Fabricado con vidrio Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos. El matraz de ebullición de fondo plano de cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™ cumple con los estándares ISO 1773. Excelente durabilidad química para un rendimiento sin contaminación. Incluye zona de marcación en esmalte blanco mientras que la base plana evita los derrames.
Marca:  Pyrex 1070/28D
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10801601
  • 574.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Descripción
  • Cumple con ISO 1773.
  • Base plana para colocación en mesas de trabajo y placas calefactoras, etc.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos
  • Excelente durabilidad química para un rendimiento sin contaminación
  • Con zona de rotulación en esmalte blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 1773
2000 ml
250 mm
Plano
45 mm
Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex
Estrecha
166 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Matraz de ebullición de fondo plano de cuello estrecho de vidrio borosilicatado Pyrex™ > Capacidad: 2000 ml