Learn More
Matraz de ebullición de fondo plano de cuello estrecho de vidrio borosilicatado Pyrex™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4 l
6 l
10 l
12000 ml
20 l
Diámetro exterior (métrico):
50mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Diámetro interior del cuello (métrico):
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
57 mm
60 mm
Altura (métrico):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Cumple con ISO 1773.
- Base plana para colocación en mesas de trabajo y placas calefactoras, etc.
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos
- Excelente durabilidad química para un rendimiento sin contaminación
- Con zona de rotulación en esmalte blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 1773 |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 57 mm |
| Capacidad (métrico) | 10 l |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex |
| Altura (métrico) | 360 mm |
| Estilo de cuello | Estrecha |
| Forma del fondo | Plano |
| Diámetro exterior (métrico) | 280 mm |