Learn More
Matraz de ebullición de fondo plano de cuello estrecho de vidrio borosilicatado Pyrex™
Fabricado con vidrio Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos. El matraz de ebullición de fondo plano de cuello estrecho de vidrio de borosilicato Pyrex™ cumple con los estándares ISO 1773. Excelente durabilidad química para un rendimiento sin contaminación. Incluye zona de marcación en esmalte blanco mientras que la base plana evita los derrames.
Marca: Pyrex 1070/40D
Descripción
- Cumple con ISO 1773.
- Base plana para colocación en mesas de trabajo y placas calefactoras, etc.
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer una alta resistencia a los choques térmicos
- Excelente durabilidad química para un rendimiento sin contaminación
- Con zona de rotulación en esmalte blanco
Especificaciones
ISO 1773 | |
12000 ml | |
465 mm | |
Plano | |
53 |
57 mm | |
Vidrio de borosilicato, Pyrex™ | |
Narrow | |
300 mm |