Learn More
Tubos de ensayo sin reborde de pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ para proporcionar un rendimiento superior al vidrio de borosilicato neutro y al vidrio sodocálcico. Los tubos de ensayo sin reborde con pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos de cultivo de microbiología.
Marca:  Pyrex 1622/02M
67.41 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10186164
  • 71.60€ / paquete de 100
Fecha estimada de envoi: 17-12-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ para proporcionar un rendimiento superior al vidrio de borosilicato neutro y al vidrio sodocálcico.Los tubos de ensayo sin reborde con pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos de cultivo de microbiología.
  • Paredes medianas sin reborde: Pensadas para ofrecer un rendimiento óptimo
  • Diseño robusto: Permite su uso a altas temperaturas hasta los 500 °C
  • Cumple con: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 4142
75 mm
Ideal para tareas de cultivo de microbiología
No
4 mL
Vidrio de borosilicato
100/Paq.
10 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Tubos de ensayo sin reborde de pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™ > Capacidad: 4 ml