Learn More
Tubos de ensayo sin reborde de pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™ para proporcionar un rendimiento superior al vidrio de borosilicato neutro y al vidrio sodocálcico.Los tubos de ensayo sin reborde con pared media de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos de cultivo de microbiología.
- Paredes medianas sin reborde: Pensadas para ofrecer un rendimiento óptimo
- Diseño robusto: Permite su uso a altas temperaturas hasta los 500 °C
- Cumple con: ISO 4142
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
| Capacidad (métrico) | 14 mL |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con | Ideal para tareas de cultivo de microbiología |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Con reborde | No |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |