Learn More
Pyrex™ Matraz florentino de vidrio de borosilicato Pyrex™
Elimine residuos sólidos con facilidad gracias a este resistente matraz con forma de pera. El matraz florentino de vidrio de borosilicato Quickfit™ cuenta con un área de superficie grande para una evaporación rápida.
Marca:  Pyrex™ FD500/4RE
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12071672
  • 90.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Descripción
Elimine residuos sólidos con facilidad gracias a este resistente matraz con forma de pera. El matraz florentino de vidrio de borosilicato Quickfit™ cuenta con un área de superficie grande para una evaporación rápida.
  • Ideal para su uso en rotavapores
  • Gran área de superficie para una rápida evaporación
  • La forma facilita la eliminación de residuos sólidos
  • La forma permite una eliminación fácil de residuos sólidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
500 ml
Vidrio de borosilicato
160 mm
29/32
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Pyrex™ Matraz florentino de vidrio de borosilicato Pyrex™ > Capacidad: 500 ml