Learn More
Pyrex™ Matraz florentino de vidrio de borosilicato Quickfit™
Código de producto. p-8002541
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Junta cónica estándar:
29/32
Altura (métrico):
107 mm
151 mm
160 mm
198 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Junta cónica estándar Altura (métrico) unitSize
12375263 1000 ml 29/32 198 mm 1 PCS
11921025 100 ml 29/32 107 mm cada uno
12041672 250 ml 29/32 151 mm cada uno
12071672 500 ml 29/32 160 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12375263 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor FD1L/4RE
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elimine residuos sólidos con facilidad gracias a este resistente matraz con forma de pera. El matraz florentino de vidrio de borosilicato Quickfit™ cuenta con un área de superficie grande para una evaporación rápida.
  • Ideal para su uso con evaporadores
  • Gran área de superficie para una rápida evaporación
  • Construcción de pared sólida para mayor resistencia
  • La forma facilita la eliminación de residuos sólidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 198 mm
Junta cónica estándar 29/32