Learn More
Pyrex™ Matraz florentino de vidrio de borosilicato Pyrex™
Elimine residuos sólidos con facilidad gracias a este resistente matraz con forma de pera. El matraz florentino de vidrio de borosilicato Quickfit™ cuenta con un área de superficie grande para una evaporación rápida.
Marca:  Pyrex™ FD250/4RE
32.46 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12041672
  • 42.85€ / cada uno
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Usar código promocional 24123 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Elimine residuos sólidos con facilidad gracias a este resistente matraz con forma de pera. El matraz florentino de vidrio de borosilicato Quickfit™ cuenta con un área de superficie grande para una evaporación rápida.
  • Ideal para su uso en rotavapores
  • Gran área de superficie para una rápida evaporación
  • La forma facilita la eliminación de residuos sólidos
  • La forma permite una eliminación fácil de residuos sólidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
250 ml
Vidrio de borosilicato
151 mm
29/32
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Pyrex™ Matraz florentino de vidrio de borosilicato Pyrex™ > Capacidad: 250 ml