Learn More
Pyrex™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato con tapón de rosca
Almacene medios y cultivos de forma segura con un cierre con tapón de rosca. Los matraces de vidrio de borosilicato Pryex™ con tapón de rosca son resistentes a impactos térmicos y a la corrosión química.
Marca:  Pyrex™ 1137/18M
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15547670
  • 2805.00€ / paquete de 20
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-08-2025
Descripción
Almacene medios y cultivos de forma segura con un cierre con tapón de rosca. Los matraces de vidrio de borosilicato Pryex™ con tapón de rosca son resistentes a impactos térmicos y a la corrosión química.
  • Tapones de rosca de PBT con revestimiento de disco de sellado con exterior de PTFE
  • Patrón Erlenmeyer
  • Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
  • Máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
  • Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
  • Graduados en toda su capacidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
SVL™ fenólico, PTFE acolchado con disco de sellado de caucho
Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex
Graduaciones aproximadas
Sí
187 mm
3000 ml
315 mm
Cónicos
Tapón de rosca
42
Documentos
Product Information
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Pyrex™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato con tapón de rosca > Capacidad: 3000 ml