Learn More
Pyrex™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de borosilicato con tapón de rosca
Descrizione
Almacene medios y cultivos de forma segura con un cierre con tapón de rosca. Los matraces de vidrio de borosilicato Pryex™ con tapón de rosca son resistentes a impactos térmicos y a la corrosión química.
- Tapones de rosca de PBT con revestimiento de disco de sellado con exterior de PTFE
- Patrón Erlenmeyer
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
- Máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
- Graduaciones en esmalte blanco y zona de rotulación
- Graduados en toda su capacidad
Specifica
Specifica
| Material del cierre | SVL™ fenólico, PTFE acolchado con disco de sellado de caucho |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Pyrex |
| Altura (métrico) | 280 mm |
| Incluye | Graduaciones aproximadas |
| Forma | Cónicos |
| Graduated | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Diámetro exterior (métrico) | 166 mm |
| Tamaño del tapón | 42 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?